2,6-Pyridinedimethanol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 1195-59-1
Molecular Formula: C7H9NO2
Formula Weight: 139.15
Melting Point: 110-114°
Boiling Point: 185°/15mm
MDL No.: MFCD00006351
Formula:
C₇H₉NO₂ Punto di ebollizione: 185 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 110…114 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006351 CAS Number: 1195-59-1 EINECS: 214-803-0 |