Stampa…
N-Ethylpyridine-4-methylamine 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(4-Pyridylmethyl)ethylamine, 4-(Ethylaminomethyl)pyridine
L13714.14 L13714.06
L13714.14EA 87.4 EUR
L13714.14 L13714.06
N-Ethylpyridine-4-methylamine 96%
N-Ethylpyridine-4-methylamine
Purity: 96% CAS No.: 33403-97-3 Molecular Formula: C8H12N2 Formula Weight: 136.20 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.5175 Boiling Point: 103-105°/8mm Beilstein Reference: 471685 MDL No.: MFCD00023632
Formula: C₈H₁₂N₂
Peso molecolare: 136,20 g/mol
Punto di ebollizione: 103…105 °C (8 mmHg)
Densità: 0,98
Flash Pt: 89 °C (192 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023632
CAS Number: 33403-97-3
EINECS: 251-506-5