Stampa…
Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate, Methyl 4-(hydroxymethyl)picolinate
H32731.03 H32731.06
H32731.03EA 163 EUR
H32731.03 H32731.06
Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate
Purity: 95% CAS No.: 317335-15-2 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 74-76° MDL No.: MFCD09834350
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,16 g/mol
Punto di fusione: 74…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834350
CAS Number: 317335-15-2