Stampa…
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloropyridine-3-methanol, 2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine, 6-Chloro-3-(hydroxymethyl)pyridine
L19285.06 L19285.14
L19285.06EA 89 EUR
L19285.06 L19285.14
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol ≥98%
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Purity: 98% CAS No.: 21543-49-7 Molecular Formula: C6H6ClNO Formula Weight: 143.57 Melting Point: 46-49° Boiling Point: 120°/0.4mm MDL No.: MFCD01075226
Formula: C₆H₆ClNO
Peso molecolare: 143,57 g/mol
Punto di ebollizione: 120 °C (0,4 mmHg)
Punto di fusione: 46…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075226
CAS Number: 21543-49-7