Stampa…
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (6-Bromopyridin-2-yl)methanol, 2-Bromo-6-pyridinemethanol, 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
H56123.03 H56123.06
H56123.03EA 65.8 EUR
H56123.03 H56123.06
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆BrNO
Peso molecolare: 188,02 g/mol
Punto di ebollizione: 246 °C
Punto di fusione: 34…39 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039884
CAS Number: 33674-96-3