2-(4-Bromophenoxy)tetrahydropyran ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 36603-49-3
Molecular Formula: C11H13BrO2
Formula Weight: 257.13
Melting Point: 55-58°
MDL No.: MFCD00091551
Formula:
C₁₁H₁₃BrO₂ Punto di fusione: 55…58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00091551 CAS Number: 36603-49-3 |