4-Fluoro-1-naphthonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Fluoronaphthalene-1-carbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 13916-99-9
Molecular Formula: C11H6FN
Formula Weight: 171.18
Melting Point: 89-91°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00236656
Formula:
C₁₁H₆FN Peso molecolare: 171.18 g/mol Punto di fusione: 89…91 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236656 CAS Number: 13916-99-9 UN: 3439 ADR: 6.1 III |