Naphthalene-1,4-dicarbonitrile 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3029-30-9
Molecular Formula: C12H6N2
Formula Weight: 178.19
Odour: Odourless
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 1870226
MDL No.: MFCD03093626
Formula:
C₁₂H₆N₂ Punto di fusione: 208…212 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093626 CAS Number: 3029-30-9 EINECS: 221-197-1 |