Stampa…
1-Naphthonitrile 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Cyanonaphthalene, Naphthalene-1-carbonitrile
L14498.06 L14498.14
L14498.06EA 29 EUR
L14498.06 L14498.14
1-Naphthonitrile 95%
1-Naphthonitrile
Purity: 95% CAS No.: 86-53-3 Molecular Formula: C11H7N Formula Weight: 153.18 Melting Point: 33-38° Boiling Point: 299° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00003866
Formula: C₁₁H₇N
Peso molecolare: 153,18 g/mol
Punto di ebollizione: 299 °C
Punto di fusione: 33…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003866
CAS Number: 86-53-3
EINECS: 201-679-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III