Stampa…
5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato p-toluidina sale (BCIP (p-toluidina sale), X-fosfato)
Fornitore: Biotium
Attenzione
Synonyms: BCIP, P-toluidine 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate
10002-2 10002 10002-1
10002-2EA 2080 EUR
10002-2 10002. 10002-1
5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato p-toluidina sale (BCIP (p-toluidina sale), X-fosfato)
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP (p-toluidine salt), X-Phosphate)
Formula: C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
Peso molecolare: 433.6214 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00040636
CAS Number: 6578-06-9
EINECS: 229-506-1