Stampa…
5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato p-toluidina sale (BCIP (p-toluidina sale), X-fosfato)
Fornitore: PanReac AppliChem
Attenzione
A1117.0001 A1117.0005
A1117.0001EA 335 EUR
A1117.0001 A1117.0005
5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato p-toluidina sale (BCIP (p-toluidina sale), X-fosfato)
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP (p-toluidine salt), X-Phosphate)
Formula: C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00040636
CAS Number: 6578-06-9
EINECS: 229-506-1