Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, (H₂O 1-5%) ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Kobayashi's Reagent, NaBArF24
Purity: 97%
CAS No.: 79060-88-1
Molecular Formula: C32H12BF24Na
Formula Weight: 886.20
Melting Point: 310° dec.
MDL No.: MFCD00043323
Formula:
C₃₂H₁₂BF₂₄Na Peso molecolare: 886.20 g/mol Punto di fusione: 310 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043323 CAS Number: 79060-88-1 |