Stampa…
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L05609.03 L05609.MD
L05609.03EA 118 EUR
L05609.03 L05609.MD
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate ≥98%
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate
Purity: 98% CAS No.: 14680-77-4 Molecular Formula: C24H16BCl4K Formula Weight: 496.12 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4117827
Formula: C₂₄H₁₆BCl₄K
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043105
CAS Number: 14680-77-4
EINECS: 238-723-0