Stampa…
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate
121920050 121921000 121925000 121920025
ACRO121920050EA 28.9 EUR
ACRO121920050 ACRO121921000 ACRO121925000 ACRO121920025
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate 98%
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate
Formula: C₉H₇NO₄S·1H₂O
Peso molecolare: 243.2365 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149482
CAS Number: 283158-18-9
EINECS: 201-570-5
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %
GC ≥97.5 %