Benzylphosphonic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 6881-57-8
Molecular Formula: C6H5CH2PO3H2
Formula Weight: 172.11
Melting Point: 166-172°
Beilstein Reference: 2519318
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00039519
Formula:
C₇H₉O₃P Punto di fusione: 166…172 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039519 CAS Number: 6881-57-8 UN: 3261 ADR: 8,III |