Diethyl benzylphosphonate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 1080-32-6
Molecular Formula: C11H17O3P
Formula Weight: 228.23
Flash Point:
Formula:
C₁₁H₁₇O₃P Punto di ebollizione: 106…108 °C (1 mmHg) Densità: 1,094 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009078 CAS Number: 1080-32-6 EINECS: 214-097-4 |