Stampa…
Diethyl benzylphosphonate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
114170250 114171000 114175000
ACRO114170250EA 54 EUR
ACRO114170250 ACRO114171000 ACRO114175000
Diethyl benzylphosphonate 99%
Diethyl benzylphosphonate
Formula: C₁₁H₁₇O₃P
Punto di ebollizione: 106…108 °C (1 mmHg)
Densità: 1,09 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009078
CAS Number: 1080-32-6
EINECS: 214-097-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %