Stampa…
5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
H33239.09 H33239.18 H33239.03 H33239.06
H33239.09EA 0 EUR
H33239.09 H33239.18 H33239.03 H33239.06
5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 96%
5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 96% CAS No.: 70060-13-8 Molecular Formula: C9H5FO2S Formula Weight: 196.19 Melting Point: 257-262° MDL No.: MFCD01927184
Formula: C₉H₅FO₂S
Peso molecolare: 196,19 g/mol
Punto di fusione: 257…262 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01927184
CAS Number: 70060-13-8