Stampa…
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Benzothiophene-3-carboxylic acid
H50105.03 H50105.06 H50105.14
H50105.03EA 74.2 EUR
H50105.03 H50105.06 H50105.14
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid 96%
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Purity: 96% CAS No.: 5381-25-9 Molecular Formula: C9H6O2S Formula Weight: 178.22 Melting Point: 174-176° MDL No.: MFCD01846406
Formula: C₉H₆O₂S
Peso molecolare: 178,22 g/mol
Punto di fusione: 174…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01846406
CAS Number: 5381-25-9