Stampa…
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A12471.03 A12471.06 A12471.14
A12471.03EA 30.1 EUR
A12471.03 A12471.06 A12471.14
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 6314-28-9 Molecular Formula: C9H6O2S Formula Weight: 178.22 Melting Point: 236-242° Beilstein Reference: 124613 Merck Reference: 14,9345 MDL No.: MFCD00051636
Formula: C₉H₆O₂S
Peso molecolare: 178,22 g/mol
Punto di fusione: 236…242 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051636
CAS Number: 6314-28-9
Merck Index: 14,9345