Stampa…
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
146020050 146020250 146021000
ACRO146020050EA 54.7 EUR
ACRO146020050 ACRO146020250 ACRO146021000
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Formula: C₂₁H₁₉ClO₂
Punto di fusione: 121…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008409
CAS Number: 40615-36-9
EINECS: 255-002-6
Visualizza i codici
Appearance Pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 127 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)