4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane) 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₀H₁₇ClO Punto di fusione: 121…125 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000814 CAS Number: 14470-28-1 EINECS: 238-463-8 |
Appearance | Light yellow to beige to pink Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 121 to 125 °C |
Assay | ≥96.0 % |