1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 530-47-2
Molecular Formula: C12H12N2.HCl
Formula Weight: 220.70
Odour: Odourless
Melting Point: ca 163° dec.
Beilstein Reference: 3569340
Merck Reference: 14,3325
MDL No.: MFCD00012950
Formula:
C₁₂H₁₃ClN₂ Punto di fusione: ∼ 163 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012950 CAS Number: 530-47-2 EINECS: 208-481-0 Merck Index: 14,3325 |