Terephthalic acid dihydrazide 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Terephthalic Dihydrazide
Purity: 95%
CAS No.: 136-64-1
Molecular Formula: C8H10N4O2
Formula Weight: 194.19
Melting Point:
Formula:
C₈H₁₀N₄O₂ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014762 CAS Number: 136-64-1 EINECS: 205-253-2 |