2-Iodoacetyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Iodoacetyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 38020-81-4
Molecular Formula: ICH2COCl
Formula Weight: 204.39
Storage Temperature: 2°C to 8°C
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00013718
Formula:
C₂H₂ClIO Punto di ebollizione: 48…50 °C (12 mmHg) Densità: 2,280 |
MDL Number:
MFCD00013718 CAS Number: 38020-81-4 EINECS: 253-748-7 UN: 3265 ADR: 8,II |