Iminodiacetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 142-73-4
Molecular Formula: HN(CH2CO2H)2
Formula Weight: 133.10
Melting Point: ca 243° dec.
Beilstein Reference: 878499
Merck Reference: 14,4917
MDL No.: MFCD00004280
Formula:
C₄H₇NO₄ Punto di fusione: ∼ 243 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004280 CAS Number: 142-73-4 EINECS: 205-555-4 Merck Index: 14,4917 |