Stampa…
Iminodiacetic acid 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
204970250 204975000 204970025
ACRO204970250EA 24 EUR
ACRO204970250 ACRO204975000 ACRO204970025
Iminodiacetic acid 98+%
Iminodiacetic acid
Formula: C₄H₇NO₄
Punto di fusione: 243 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004280
CAS Number: 142-73-4
EINECS: 205-555-4
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.0 %