Stampa…
1-Acetyl-2-phenylhydrazine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 2-Phenylacetohydrazide, N-Acetyl-N'-phenylhydrazine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20561.0050 8.20561.0010
8.20561.0050EA 134 EUR
8.20561.0050 8.20561.0010
1-Acetyl-2-phenylhydrazine per sintesi, Sigma-Aldrich®
1-Acetyl-2-phenylhydrazine
Formula: C₈H₁₀N₂O
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008672
CAS Number: 114-83-0
EINECS: 204-055-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 131 °C
Molar Mass 150.18 g/mol