1-Acetyl-2-phenylhydrazine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Phenylacetohydrazide, N-Acetyl-N'-phenylhydrazine
Purity: 98%
CAS No.: 114-83-0
Molecular Formula: C6H5NHNHCOCH3
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 128-131°
Beilstein Reference: 742880
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00008672
Formula:
C₈H₁₀N₂O Peso molecolare: 150,18 g/mol Punto di fusione: 128…131 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008672 CAS Number: 114-83-0 EINECS: 204-055-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |