Stampa…
Carbohydrazide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
403970250 403971000 403975000
ACRO403970250EA 42 EUR
ACRO403970250 ACRO403971000 ACRO403975000
Carbohydrazide 97%
Carbohydrazide
Formula: CH₆N₄O
Peso molecolare: 90.09 g/mol
Punto di fusione: >153 °C
Densità: 1.02 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007591
CAS Number: 497-18-7
EINECS: 207-837-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 158 °C
Titration with KIO3 ≥96.0 %