Acetoxyacetyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 13831-31-7
Molecular Formula: C4H5ClO3
Formula Weight: 136.53
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.4271
Boiling Point: 55°/12mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00011535
Formula:
C₄H₅ClO₃ Punto di ebollizione: 55 °C (12 mmHg) Densità: 1,270 Flash Pt: 71 °C (160 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011535 CAS Number: 13831-31-7 EINECS: 237-542-4 UN: 3265 ADR: 8,II |