Iminodiacetic acid disodium salt hydrate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 17593-73-6
Molecular Formula: HN(CH2CO2Na)2.xH2O
Formula Weight: 177.07(anhy)
Physical Form: Crystalline
Formula:
C₄H₅NNa₂O₄·xH₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150689 CAS Number: 17593-73-6 EINECS: 213-181-8 Merck Index: 14,4917 |