L(-)-Methioninol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
(S)-2-Amino-4-(methylthio)butan-1-ol, L-Methioninol
Purity: 97%
CAS No.: 2899-37-8
Molecular Formula: C5H13NOS
Formula Weight: 135.23
Flash Point:
Formula:
C₅H₁₃NOS Peso molecolare: 135,2 g/mol Punto di fusione: 31…33 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004735 CAS Number: 2899-37-8 EINECS: 220-788-1 |