Stampa…
L(-)-Methioninol 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-2-Amino-4-(methylthio)butan-1-ol, L-Methioninol
229230010 229230050
ACRO229230010EA 70.8 EUR
ACRO229230010 ACRO229230050
L(-)-Methioninol 99+%
L(-)-Methioninol
Formula: C₅H₁₃NOS
Peso molecolare: 135,2 g/mol
Punto di fusione: 31…33 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004735
CAS Number: 2899-37-8
EINECS: 220-788-1
Visualizza i codici
Appearance Transparent white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -11.5° to -13.5° (20°C, 589 nm) (c=1.4, ethanol)