(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 584-20-3
Molecular Formula: C4H6F3NO2
Formula Weight: 157.09
Melting Point: ca 184° dec.
Beilstein Reference: 1764276
Formula:
C₄H₆F₃NO₂ Punto di fusione: ∼ 184 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041413 CAS Number: 584-20-3 |