Stampa…
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (±)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, 2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid
L13131.MC L13131.ME
L13131.MCEA 87.1 EUR
L13131.MC L13131.ME
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Purity: 97% CAS No.: 15959-93-0 Molecular Formula: C4H6F3NO2 Formula Weight: 157.09 Melting Point: ca 250° dec. Beilstein Reference: 1769355
Formula: C₄H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 157,09 g/mol
Punto di fusione: ∼ 250 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041417
CAS Number: 15959-93-0