Stampa…
Alcian Blu 8GX, certified, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attenzione
Synonyms: Alcian Blu 8 GX
M-Clarity™ quality level = MQ200
A3157-10G A3157-25G A3157-10G A3157-25G
A3157-10GEA 272 EUR
A3157-10G A3157-25G SIALA3157-10G SIALA3157-25G
Alcian Blu 8GX, certified, Sigma-Aldrich®
Alcian blue
Formula: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Peso molecolare: 1298,86 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010720
CAS Number: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cfc83cff437f130d3cd8d94e8407473c290f71e&vid=e92caad89207484fd795ac310f64a0d9a1b7cc3f&prid=web&clid=SAPDAM