Stampa…
Alcian Blu 8GX, certified
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
400460100 400460250 400461000
ACRO400460100EA 234 EUR
ACRO400460100 ACRO400460250 ACRO400461000
Alcian Blu 8GX, certified
Alcian blue
Formula: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Punto di fusione: 148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010720
CAS Number: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7
Visualizza i codici
Appearance Dark blue to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %
UV Lambda max 615 to 635 nm (in water)
BSC Certification Passes