Cumene hydroperoxide 80%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cumyl hydroperoxide
Purity: 80%
CAS No.: 80-15-9
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.5240
Melting Point: -30°
Boiling Point: 100-102°/8mm
Beilstein Reference: 1908117
UN No.: 3109
MDL No.: MFCD00002129
Formula:
C₉H₁₂O₂ Peso molecolare: 152,20 g/mol Punto di ebollizione: 100…102 °C (8 mmHg) Punto di fusione: –30 °C Densità: 1,030 Flash Pt: 56 °C (132 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002129 CAS Number: 80-15-9 EINECS: 201-254-7 UN: 3109 ADR: 5.2,II |
Appearance (Colour): | Clear colorless to pale yellow |
Form | Liquid |
Assay (Iodometric Titration) | ≥75% |
Identification (FTIR) | Conforms |
Refractive Index | 1,5170-1,5250 @ 20°C |