Stampa…
Cumene hydroperoxide 80% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
349960050 349962500 349960010 349960025
349960050.EA 22.5 EUR
349960050. 349962500. 349960010. 349960025.
Cumene hydroperoxide 80% in soluzione acquosa
Cumene hydroperoxide
Formula: C₉H₁₂O₂
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002129
CAS Number: 80-15-9
EINECS: 201-254-7
UN: 3109
ADR: 5.2,
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 80 to 85 %
Color scale ≤450 APHA