(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 1253-47-0
Molecular Formula: C27H24ClO2P
Formula Weight: 446.91
Melting Point: 230-235°
MDL No.: MFCD02683069
Formula:
C₂₇H₂₄ClO₂P Punto di fusione: 230…235 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02683069 CAS Number: 1253-47-0 |