Stampa…
(4-Cyanobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L12187.06 L12187.14
L12187.06EA 35.2 EUR
L12187.06 L12187.14
(4-Cyanobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥99%
(4-Cyanobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 99% CAS No.: 20430-33-5 Molecular Formula: C26H21ClNP Formula Weight: 413.89 Odour: Odourless Melting Point: 322-326° Beilstein Reference: 4630137 MDL No.: MFCD00011752
Formula: C₂₆H₂₁ClNP
Peso molecolare: 413,89 g/mol
Punto di fusione: 322…326 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011752
CAS Number: 20430-33-5