Stampa…
2-Mercaptobenzoxazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzo[d]oxazole-2-thiol
A12346.14 A12346.22
A12346.14EA 35.2 EUR
A12346.14 A12346.22
2-Mercaptobenzoxazole ≥98%
2-Mercaptobenzoxazole
Purity: 98+% CAS No.: 2382-96-9 Molecular Formula: C7H5NOS Formula Weight: 151.19 Melting Point: 189-194° Beilstein Reference: 119483
Formula: C₇H₅NOS
Peso molecolare: 151,19 g/mol
Punto di fusione: 189…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005769
CAS Number: 2382-96-9
EINECS: 219-191-9