Stampa…
4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
B21696.06 B21696.14
B21696.06EA 86 EUR
B21696.06 B21696.14
4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine ≥98%
4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine
Purity: 98+% CAS No.: 6320-15-6 Molecular Formula: C6H7ClN2O2 Formula Weight: 174.59 Melting Point: 71-73° Beilstein Reference: 137581
Formula: C₆H₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 174,59 g/mol
Punto di fusione: 71…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006068
CAS Number: 6320-15-6
EINECS: 228-669-6