Stampa…
1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(P-Toluenesulphonyl)imidazole, 1-Tosylimidazole
H54191.06 H54191.14 H54191.22
H54191.06EA 57.8 EUR
H54191.06 H54191.14 H54191.22
1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole ≥98%
1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole
Purity: 98+% CAS No.: 2232-08-8 Molecular Formula: C10H10N2O2S Formula Weight: 222.26 Melting Point: 76-78° Beilstein Reference: 612451
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂S
Peso molecolare: 222,26 g/mol
Punto di fusione: 76…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005285
CAS Number: 2232-08-8
EINECS: 218-771-9