Stampa…
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A17783.06 A17783.14 A17783.22
A17783.06EA 42.9 EUR
A17783.06 A17783.14 A17783.22
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid ≥97%
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 570-22-9 Molecular Formula: C5H4N2O4 Formula Weight: 156.10 Melting Point: ca 283° dec. Beilstein Reference: 147774
Formula: C₅H₄N₂O₄
Punto di fusione: ∼ 283 °C (dec.)
Densità: 1,749
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005200
CAS Number: 570-22-9
EINECS: 209-327-5