Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 33543-78-1
Molecular Formula: C6H8N2O2
Formula Weight: 140.14
Melting Point: 176-178°
Boiling Point: 48-51°/0.3mm
MDL No.: MFCD03426031
Formula:
C₆H₈N₂O₂ Punto di ebollizione: 48…51 °C (0,3 mmHg) Punto di fusione: 176…178 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03426031 CAS Number: 33543-78-1 |