Stampa…
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Amino-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one
A18400.01 A18400.03
A18400.01EA 36.2 EUR
A18400.01 A18400.03
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin 99%
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Purity: 99% CAS No.: 53518-15-3 Molecular Formula: C10H6F3NO2 Formula Weight: 229.16 Melting Point: 222-223° Beilstein Reference: 4456797
Formula: C₁₀H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 229,16 g/mol
Punto di fusione: 222…223 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006858
CAS Number: 53518-15-3
EINECS: 258-599-1