4-Methylumbelliferone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-MU
Purity: 97%
CAS No.: 90-33-5
Molecular Formula: C10H8O3
Formula Weight: 176.17
Melting Point: 186-191°
Solubility: Soluble in alcohol. Insoluble in cold water
Beilstein Reference: 142217
Merck Reference: 14,4854
MDL No.: MFCD00006866
Formula:
C₁₀H₈O₃ Peso molecolare: 176,17 g/mol Punto di fusione: 186…191 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006866 CAS Number: 90-33-5 EINECS: 201-986-7 Merck Index: 14,4854 |