7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₁₄H₁₇NO₂ Punto di fusione: 70…73 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006864 CAS Number: 91-44-1 EINECS: 202-068-9 |
Appearance | Light beige to light purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 70 to 73 °C |
GC | ≥98.5 % |